accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CO(R)(R)OOOCH3OH3CHO

CAS RN 7770-78-7

IUPAC Nor: (3R,4R)-4-[(3,4-dimethoxyphenyl)methyl]-3-[(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)methyl]oxolan-2-one
Synonymes: (-)-arctigenin arctigenin
Poids moléculaire (g/mol): 372.42
Formule moléculaire: C21H24O6
InChi Key: NQWVSMVXKMHKTF-JKSUJKDBSA-N
SMILES: COC1=CC=C(C[C@H]2COC(=O)[C@@H]2CC2=CC=C(O)C(OC)=C2)C=C1OC
Pourcentage de pureté 
  • (2)
Forme physique 
  • (2)
Quantité 
  • (1)
  • (1)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats