CAS RN 7758-94-3
IUPAC Nor:
λ²-iron(2+) dichloride
Synonymes:
iron(II) chloride
Poids moléculaire (g/mol):
126.75
Formule moléculaire:
Cl2Fe
InChi Key:
NMCUIPGRVMDVDB-UHFFFAOYSA-L
SMILES:
[Cl-].[Cl-].[Fe++]
1
–
1
de
1
résultats
1
Chlorure de fer(II), 97%, anhydre
CAS: 7758-94-3 Formule moléculaire: Cl2Fe Poids moléculaire (g/mol): 126.75 Numéro MDL: MFCD00011004 Clé InChI: NMCUIPGRVMDVDB-UHFFFAOYSA-L Synonyme: Ferrous chloride Nom de l’IUPAC: Dichlorure de λ²-fer(2+) SOURIRES: [Cl-].[Cl-].[Fe++]