CAS RN 7758-88-5
IUPAC Nor:
cerium(3+) trifluoride
Synonymes:
cerium(3+) trifluoride
Poids moléculaire (g/mol):
197.11
Formule moléculaire:
CeF3
InChi Key:
QCCDYNYSHILRDG-UHFFFAOYSA-K
SMILES:
[F-].[F-].[F-].[Ce+3]
1
–
1
de
1
résultats
1
Fluorure de cérium(III), 99,9% (REO)
CAS: 7758-88-5 Formule moléculaire: CeF3 Poids moléculaire (g/mol): 197.111 Numéro MDL: MFCD00010932 Clé InChI: QCCDYNYSHILRDG-UHFFFAOYSA-K Synonyme: cerium fluoride,cerous fluoride,cerium 3+ trifluoride,cerium fluorure french,unii-1gct2g09an,cerium +3 cation trifluoride,1gct2g09an,cerium fluorure,acmc-20alhs PubChem CID: 24457 Nom de l’IUPAC: cérium(3+); trifluorure SOURIRES: [F-].[F-].[F-].[Ce+3]