CAS RN 770-05-8
IUPAC Nor:
4-(2-amino-1-hydroxyethyl)phenol hydrochloride
Synonymes:
octopamine hydrochloride
Poids moléculaire (g/mol):
189.64
Formule moléculaire:
C8H12ClNO2
InChi Key:
PUMZXCBVHLCWQG-UHFFFAOYNA-N
SMILES:
Cl.NCC(O)C1=CC=C(O)C=C1
1
–
2
de
2
résultats
1
(+/-) - Chlorhydrate d’octopamine, 99%
CAS: 770-05-8 Formule moléculaire: C8H12ClNO2 Poids moléculaire (g/mol): 189.64 Numéro MDL: MFCD00012881 Clé InChI: PUMZXCBVHLCWQG-UHFFFAOYNA-N Synonyme: octopamine hydrochloride,dl-octopamine hydrochloride,octopamine hcl,epirenor,+/--octopamine hydrochloride,+,--octopamine hcl,4-2-amino-1-hydroxyethyl phenol hydrochloride,+,--octopamine hydrochloride,4-2-amino-1-hydroxyethyl phenol;hydrochloride PubChem CID: 102484 Nom de l’IUPAC: Chlorhydrate de 4-(2-amino-1-hydroxyéthyl)phénol SOURIRES: Cl.NCC(O)C1=CC=C(O)C=C1