accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 766557-62-4

IUPAC Nor: 2-(cyclopropylmethoxy)-3-iodopyridine
Synonymes: 2-(cyclopropylmethoxy)-3-iodopyridine
Poids moléculaire (g/mol): 275.09
Formule moléculaire: C9H10INO
InChi Key: ILSBVXOYWKUWLJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: IC1=CC=CN=C1OCC1CC1

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats