CAS RN 75607-67-9
IUPAC Nor:
{[(2R,3S,4S,5R)-5-(6-amino-2-fluoro-9H-purin-9-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methoxy}phosphonic acid
Synonymes:
fludarabine|fludara|fludarabine phosphate|fludarabine monophosphate|FAMP|F-ara-AMP|beneflur|FaraAMP|fluoro-ara-AMP|2-fluoro-ara-amp
Poids moléculaire (g/mol):
365.21
Formule moléculaire:
C10H13FN5O7P
InChi Key:
GIUYCYHIANZCFB-FJFJXFQQSA-N
SMILES:
NC1=C2N=CN([C@@H]3O[C@H](COP(O)(O)=O)[C@@H](O)[C@@H]3O)C2=NC(F)=N1
1
–
1
de
1
résultats
1
Fludarabine monophosphate 98,0+%, TCI America™
CAS: 75607-67-9 Formule moléculaire: C10H13FN5O7P Poids moléculaire (g/mol): 365.21 Numéro MDL: MFCD00866418 Clé InChI: GIUYCYHIANZCFB-FJFJXFQQSA-N Synonyme: fludarabine phosphate,fludara,fludarabine 5'-monophosphate,fludura,oforta,2-fluoro-ara amp,fludarabine monophosphate,famp,unii-1x9vk9o1sc PubChem CID: 30751 ChEBI: CHEBI:63599 Nom de l’IUPAC: {[(2R,3S,4S,5R)-(6-amino-2-fluoro-9H-purine-9-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]méthoxy}acide phosphonique SOURIRES: NC1=C2N=CN([C@@H]3O[C@H](COP(O)(O)=O)[C@@H](O)[C@@H]3O)C2=NC(F)=N1