CAS RN 7412-78-4
IUPAC Nor:
2-(2-aminoacetamido)pentanedioic acid
Synonymes:
2-(2-aminoacetamido)pentanedioic acid
Poids moléculaire (g/mol):
204.18
Formule moléculaire:
C7H12N2O5
InChi Key:
IEFJWDNGDZAYNZ-UHFFFAOYNA-N
SMILES:
NCC(=O)NC(CCC(O)=O)C(O)=O
1
–
1
de
1
résultats
1
Acide glycyl-L-glutamique 98,0+%, TCI America™
CAS: 7412-78-4 Formule moléculaire: C7H12N2O5 Poids moléculaire (g/mol): 204.182 Numéro MDL: MFCD00008128 Clé InChI: IEFJWDNGDZAYNZ-BYPYZUCNSA-N Synonyme: glycyl-l-glutamic acid,n-glycylglutamic acid,gly-glu,n-glycyl-l-glutamic acid,s-2-2-aminoacetamido pentanedioic acid,2s-2-2-aminoacetamido pentanedioic acid,l-glutamic acid, n-glycyl,glycyl-l-glutamicacid,gly-l-glu,gly-l-glu-oh PubChem CID: 99278 ChEBI: CHEBI:73801 Nom de l’IUPAC: (2S)-2-[(2-aminoacétyl)amino]acide pentananedioïque SOURIRES: C(CC(=O)O)C(C(=O)O)NC(=O)CN