CAS RN 73963-72-1
IUPAC Nor:
6-[4-(1-cyclohexyl-1H-1,2,3,4-tetrazol-5-yl)butoxy]-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-2-one
Synonymes:
cilostazol cilostazole pletal cilostazol (substance) otsuka brand of cilostazol pharmacia brand of cilostazol cilostazol (product) pletaal cilostazolum cilostazol preparation
Poids moléculaire (g/mol):
369.47
Formule moléculaire:
C20H27N5O2
InChi Key:
RRGUKTPIGVIEKM-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
O=C1CCC2=CC(OCCCCC3=NN=NN3C3CCCCC3)=CC=C2N1
1
–
2
de
2
résultats
2
Cilostazol 98,0+%, TCI America™
CAS: 73963-72-1 Formule moléculaire: C20H27N5O2 Poids moléculaire (g/mol): 369.469 Numéro MDL: MFCD00866780 Clé InChI: RRGUKTPIGVIEKM-UHFFFAOYSA-N Synonyme: cilostazol,pletal,cilostazole,pletaal,cilostazolum,cilostazolum inn-latin,opc 21,opc-21,cilostazol inn:jan,pletal tn PubChem CID: 2754 ChEBI: CHEBI:31401 Nom de l’IUPAC: 6-[4-(1-cyclohexyltérazol-5-yl)butoxy]-3,4-dihydro-1H-quinoline-2-une SOURIRES: C1CCC(CC1)N2C(=NN=N2)CCCCOC3=CC4=C(C=C3)NC(=O)CC4