accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3C(R)OH(S)HNOHOOOH2O

CAS RN 73731-37-0

IUPAC Nor: (2S,3R)-2-({[(9H-fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}amino)-3-hydroxybutanoic acid hydrate
Synonymes: (2S,3R)-2-{[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]amino}-3-hydroxybutanoic acid hydrate
Poids moléculaire (g/mol): 359.38
Formule moléculaire: C19H21NO6
InChi Key: CGNQPFAECJFQNV-NRNQBQMASA-N
SMILES: O.C[C@@H](O)[C@H](NC(=O)OCC1C2=C(C=CC=C2)C2=C1C=CC=C2)C(O)=O
Pourcentage de pureté 
  • (3)
Forme physique 
  • (3)
Quantité 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats