CAS RN 7312-24-5
IUPAC Nor:
5-bromo-1-benzothiophene-3-carboxylic acid
Synonymes:
5-bromo-1-benzothiophene-3-carboxylic acid
Poids moléculaire (g/mol):
257.1
Formule moléculaire:
C9H5BrO2S
InChi Key:
DWQBOPASRUUSKR-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
OC(=O)C1=CSC2=CC=C(Br)C=C12
1
–
1
de
1
résultats
1
5-Bromobenzo[b]thiophene-3-carboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
CAS: 7312-24-5 Formule moléculaire: C9H5BrO2S Poids moléculaire (g/mol): 257.101 Clé InChI: DWQBOPASRUUSKR-UHFFFAOYSA-N Synonyme: 5-bromobenzo b thiophene-3-carboxylic acid,5-bromobenzo b thiophene-3-carboxylicacid,benzo b thiophene-3-carboxylicacid, 5-bromo,benzo b thiophene-3-carboxylic acid, 5-bromo,5-bromo-3-carboxybenzo b thiophene,5-bromo-benzo b thiophene-3-carboxylic acid,# PubChem CID: 621037 Nom de l’IUPAC: 5-bromo-1-benzothiophene-3-carboxylic acid SOURIRES: C1=CC2=C(C=C1Br)C(=CS2)C(=O)O