accessibility menu, dialog, popup

UserName

NH2HOOHHONH2HOOHHOOHOOHO(Z)

CAS RN 72200-76-1

IUPAC Nor: (2Z)-but-2-enedioic acid; bis(2-amino-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol)
Synonymes: maleic acid; bis(tris buffer)
Poids moléculaire (g/mol): 358.34
Formule moléculaire: C12H26N2O10
InChi Key: POSZUTFLHGNLHX-KSBRXOFISA-N
SMILES: NC(CO)(CO)CO.NC(CO)(CO)CO.OC(=O)\C=C/C(O)=O
Quantité 
  • (1)
  • (1)
Forme physique 
  • (1)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats