CAS RN 72022-68-5
IUPAC Nor:
zinc(2+) bis((5-sulfanidyl-2-sulfanylidene-2H-1,3-dithiol-4-yl)sulfanide) bis(tetraethylazanium)
Synonymes:
zinc(2+) bis((5-sulfanidyl-2-sulfanylidene-1,3-dithiol-4-yl)sulfanide) bis(tetraethylammonium)
Poids moléculaire (g/mol):
718.56
Formule moléculaire:
C22H40N2S10Zn
InChi Key:
TXRIVAQWJHZFOT-UHFFFAOYSA-J
SMILES:
[Zn++].[S-]C1=C([S-])SC(=S)S1.[S-]C1=C([S-])SC(=S)S1.CC[N+](CC)(CC)CC.CC[N+](CC)(CC)CC
1
–
1
de
1
résultats
1
Il y a des promotions disponibles pour cet item.
Bis(tétraéthylammonium) bis(2-thioxo-1,3-dithiole-4,5-dithiolato) zincate, 97%
Bis(tétraéthylammonium) bis(2-thioxo-1,3-dithiole-4,5-dithiolato) zincate, 97%
CAS: 72022-68-5 Formule moléculaire: C22H40N2S10Zn Poids moléculaire (g/mol): 718.556 Numéro MDL: MFCD00623815 Clé InChI: TXRIVAQWJHZFOT-UHFFFAOYSA-J Synonyme: bis tetraethylammonium bis 2-thioxo-1,3-dithiole-4,5-dithiolato zincate PubChem CID: 15762389 Nom de l’IUPAC: le zinc; 2-sulfanylidène-1,3-dithiole-4,5-dithiolate; Tétraéthylazanium SOURIRES: CC[N+](CC)(CC)CC.CC[N+](CC)(CC)CC.C1(=C(SC(=S)S1)[S-])[S-].C1(=C(SC(=S)S1)[S-])[S-].[Zn+2]