accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3H3CCH3H3CCH3CH3

CAS RN 717-74-8

IUPAC Nor: 1,3,5-tris(propan-2-yl)benzene
Synonymes: 1,3,5-triisopropylbenzene
Poids moléculaire (g/mol): 204.36
Formule moléculaire: C15H24
InChi Key: VUMCUSHVMYIRMB-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC(C)C1=CC(=CC(=C1)C(C)C)C(C)C
Point d’ébullition 
  • (2)
  • (3)
  • (3)
Poids moléculaire (g/mol) 
  • (2)
  • (6)
Pourcentage de pureté 
  • (3)
  • (5)
Quantité 
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Forme physique 
  • (2)
  • (3)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats

Affiner les résultats

  • (3)
  • (5)
  • (2)
  • (3)
  • (3)
  • (2)
  • (6)
  • (3)
  • (5)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (3)