accessibility menu, dialog, popup

UserName

BOOCH3CH3CH3CH3CH3CH2CH3BOOH3CH3CH3CH3C

CAS RN 711026-06-1

IUPAC Nor: 2-[9,9-bis(decyl)-7-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-9H-fluoren-2-yl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Synonymes: 2-[9,9-bis(decyl)-7-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)fluoren-2-yl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Poids moléculaire (g/mol): 698.69
Formule moléculaire: C45H72B2O4
InChi Key: AGCVTNPCAYFDNL-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCCCCCCCCCC1(CCCCCCCCCC)C2=C(C=CC(=C2)B2OC(C)(C)C(C)(C)O2)C2=C1C=C(C=C2)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Pourcentage de pureté 
  • (1)
Forme physique 
  • (1)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats