accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3SOONClNaH2OH2OH2O

CAS RN 7080-50-4

IUPAC Nor: sodium (chloroimino)(4-methylphenyl)-λ⁶-sulfanoylolate trihydrate
Synonymes: sodium (chloroimino)(4-methylphenyl)-λ⁶-sulfanoylolate trihydrate
Poids moléculaire (g/mol): 281.68
Formule moléculaire: C7H13ClNNaO5S
InChi Key: RNROOTWAJBXJBD-UHFFFAOYSA-M
SMILES: O.O.O.[Na+].CC1=CC=C(C=C1)S([O-])(=O)=NCl
Pourcentage de pureté 
  • (4)
  • (2)
  • (1)
  • (3)
  • (2)
Quantité 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
Forme physique 
  • (2)
  • (6)
Couleur 
  • (4)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats

Affiner les résultats

  • (8)
  • (1)
  • (2)
  • (9)
  • (4)
  • (2)
  • (1)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (6)
  • (4)
  • (4)
  • (3)