CAS RN 6989-98-6
IUPAC Nor:
hydrogen (1S,16R)-9,21-dihydroxy-10,25-dimethoxy-15,15,30-trimethyl-7,23-dioxa-15,30-diazaheptacyclo[22.6.2.2³,⁶.1⁸,¹².1¹⁸,²².0²⁷,³¹.0¹⁶,³⁴]hexatriaconta-3,5,8,10,12(34),18,20,22(33),24(32),25,27(31),35-dodecaen-15-ium pentahydrate dichloride
Synonymes:
hydrogen tubocurarine pentahydrate dichloride
Poids moléculaire (g/mol):
771.73
Formule moléculaire:
C37H52Cl2N2O11
InChi Key:
WMIZITXEJNQAQK-GGDSLZADSA-N
SMILES:
[H+].O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].COC1=CC2=C3[C@@H](CC4=CC=C(O)C(OC5=CC6=C(CCN(C)[C@H]6CC6=CC=C(OC3=C1O)C=C6)C=C5OC)=C4)[N+](C)(C)CC2
1
–
1
de
1
résultats
1
Chlorure de Tubocurarine Pentahydrate 98,0+%, TCI America™
CAS: 6989-98-6 Formule moléculaire: C37H52Cl2N2O11 Poids moléculaire (g/mol): 771.73 Numéro MDL: MFCD00150157 Clé InChI: WMIZITXEJNQAQK-GGDSLZADSA-N Synonyme: Curare PubChem CID: 16051918 Nom de l’IUPAC: hydrogène (1S,16R)-9,21-dihydroxy-10,25-diméthoxy-15,15,30-triméthyl-7,23-dioxa-15,30-diazaheptacyclo[22.6.2.2³,⁶.1⁸,¹².1¹⁸,²².0²⁷,³¹.0¹⁶,³⁴]hexatriaconta-3,5,8,10,12(34),18,20,22(33), 24(32),25,27(31), 35-dodécaen-15-dichlorure pentahydre d’ium SOURIRES: [H+].O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].COC1=CC2=C3[C@@H](CC4=CC=C(O)C(OC5=CC6=C(CCN(C)[C@H]6CC6=CC=C(OC3=C1O)C=C6)C=C5OC)=C4)[N+](C)(C)CC2