accessibility menu, dialog, popup

UserName

FNFClFN

CAS RN 697-83-6

IUPAC Nor: 5-chloro-2,4,6-trifluoropyrimidine
Synonymes: 5-chloro-2,4,6-trifluoropyrimidine
Poids moléculaire (g/mol): 168.5
Formule moléculaire: C4ClF3N2
InChi Key: GOYNRDSJTYLXBU-UHFFFAOYSA-N
SMILES: FC1=NC(F)=C(Cl)C(F)=N1

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats