CAS RN 694-54-2
IUPAC Nor:
oxan-2-ol
Synonymes:
oxan-2-ol
Poids moléculaire (g/mol):
102.13
Formule moléculaire:
C5H10O2
InChi Key:
CELWCAITJAEQNL-UHFFFAOYNA-N
SMILES:
OC1CCCCO1
1
–
1
de
1
résultats
1
Il y a des promotions disponibles pour cet item.
Tétrahydro-2H-pyran-2-ol, 90%, forme cyclisée du 5-hydroxypentanal
Tétrahydro-2H-pyran-2-ol, 90%, forme cyclisée du 5-hydroxypentanal
CAS: 694-54-2 Formule moléculaire: C5H10O2 Poids moléculaire (g/mol): 102.13 Numéro MDL: MFCD02683093 Clé InChI: CELWCAITJAEQNL-UHFFFAOYSA-N Synonyme: 2-hydroxytetrahydropyran,tetrahydro-2h-pyran-2-ol,oxanol,2h-pyran-2-ol, tetrahydro,2-tetrahydropyranol,tetrahydropyran-2-ol,tetrahydro-2-hydroxy-2h-pyran,tetrahydro-2-pyranol,tetrahydropyranyl alcohol,2h-pyran-2-ol,tetrahydro PubChem CID: 136505 Nom de l’IUPAC: Oxan-2-OL SOURIRES: C1CCOC(C1)O