CAS RN 6923-52-0
IUPAC Nor:
antimony(3+) triacetate
Synonymes:
antimony(III) acetate
Poids moléculaire (g/mol):
298.89
Formule moléculaire:
C6H9O6Sb
InChi Key:
JVLRYPRBKSMEBF-UHFFFAOYSA-K
SMILES:
[Sb+3].CC([O-])=O.CC([O-])=O.CC([O-])=O
1
–
1
de
1
résultats
1
Antimony(III) acetate, 97%
CAS: 6923-52-0 Formule moléculaire: C6H9O6Sb Poids moléculaire (g/mol): 298.892 Numéro MDL: MFCD00014974 Clé InChI: JVLRYPRBKSMEBF-UHFFFAOYSA-K Synonyme: antimony triacetate,antimony iii acetate,antimony acetate,acetic acid, antimony 3+ salt,octan antimonity czech,antimony 3+ triacetate,acetic acid, antimony 3+ salt 3:1,acetic acid, trianhydride with antimonic acid h3sbo3,acetic acid, antimony salt,octan antimonity CID PubChem: 23354 Nom IUPAC: antimony(3+);triacetate SMILES: CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].[Sb+3]