accessibility menu, dialog, popup

UserName

OON

CAS RN 6914-79-0

IUPAC Nor: 1-cyanocyclopropane-1-carboxylate
Synonymes: 1-cyanocyclopropane-1-carboxylate
Poids moléculaire (g/mol): 110.09
Formule moléculaire: C5H4NO2
InChi Key: KSJJMSKNZVXAND-UHFFFAOYSA-M
SMILES: [O-]C(=O)C1(CC1)C#N

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats