CAS RN 69047-36-5
CAS RN 69047-36-5
IUPAC Nor:
1-methyl-1H-indole-7-carbaldehyde
Synonymes:
1-methylindole-7-carbaldehyde
Poids moléculaire (g/mol):
159.19
Formule moléculaire:
C10H9NO
InChi Key:
JOBIAZYEJOMXEP-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CN1C=CC2=CC=CC(C=O)=C12
1
–
1
de
1
résultats
1
1-Methyl-1H-indole-7-carbaldehyde, 97%, Thermo Scientific™
CAS: 69047-36-5 Formule moléculaire: C10H9NO Poids moléculaire (g/mol): 159.188 Numéro MDL: MFCD11109329 Clé InChI: JOBIAZYEJOMXEP-UHFFFAOYSA-N Synonyme: 1-methyl-1h-indole-7-carbaldehyde,1h-indole-7-carboxaldehyde, 1-methyl,1-methyl-7-formylindole,n-methylindole-7-carboxaldehyde,jobiazyejomxep-uhfffaoysa,1-methyl-1h-indole-7-carboxaldehyde,1h-indole-7-carboxaldehyde, 1-methyl-9ci CID PubChem: 11040979 Nom IUPAC: 1-methylindole-7-carbaldehyde SMILES: CN1C=CC2=C1C(=CC=C2)C=O