CAS RN 69045-82-5
IUPAC Nor:
2-fluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine
Synonymes:
2-fluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine
Poids moléculaire (g/mol):
165.09
Formule moléculaire:
C6H3F4N
InChi Key:
UUODQIKUTGWMPT-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
FC1=NC=C(C=C1)C(F)(F)F
1
–
1
de
1
résultats
1
2-Fluoro-5-(trifluorométhyl)pyridine 98,0+%, TCI America™
CAS: 69045-82-5 Formule moléculaire: C6H3F4N Poids moléculaire (g/mol): 165.091 Numéro MDL: MFCD07437945 Clé InChI: UUODQIKUTGWMPT-UHFFFAOYSA-N Synonyme: 2-fluoro-5-trifluoromethyl pyridine,2-fluoro-5-trifluoromethyl-pyridine,pyridine, 2-fluoro-5-trifluoromethyl,alpha,alpha,alpha,6-tetrafluoro-3-picoline,pubchem9252,acmc-209o5o,ksc628s4n PubChem CID: 5463754 Nom de l’IUPAC: 2-fluoro-5-(trifluorométhyl)pyridine SOURIRES: C1=CC(=NC=C1C(F)(F)F)F