accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 68690-19-7

IUPAC Nor: 7-[4-(dimethylamino)phenyl]-4,6-dimethyl-7-oxohepta-2,4-dienoic acid
Synonymes: 7-[4-(dimethylamino)phenyl]-4,6-dimethyl-7-oxohepta-2,4-dienoic acid
Poids moléculaire (g/mol): 287.36
Formule moléculaire: C17H21NO3
InChi Key: VKEITMNFEJHFCX-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CC(C=C(C)C=CC(O)=O)C(=O)C1=CC=C(C=C1)N(C)C
Pourcentage de pureté 
  • (1)
Forme physique 
  • (1)
Quantité 
  • (1)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats