CAS RN 68302-57-8
IUPAC Nor:
2-amino-5-oxo-7-(propan-2-yl)-5H-chromeno[2,3-b]pyridine-3-carboxylic acid
Synonymes:
aphthasol amlenanox amlexanox (product) OraDisc solfa amlexanox (substance) amlexanox elics amlexanox [usan:inn:jan] amlexanoxum
Poids moléculaire (g/mol):
298.3
Formule moléculaire:
C16H14N2O4
InChi Key:
SGRYPYWGNKJSDL-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CC(C)C1=CC=C2OC3=NC(N)=C(C=C3C(=O)C2=C1)C(O)=O
1
–
2
de
2
résultats
1
Amlexanox 98,0+%, TCI America™
CAS: 68302-57-8 Formule moléculaire: C16H14N2O4 Poids moléculaire (g/mol): 298.30 Numéro MDL: MFCD00864790 Clé InChI: SGRYPYWGNKJSDL-UHFFFAOYSA-N Synonyme: amlexanox,aphthasol,amoxanox,2-amino-7-isopropyl-5-oxo-5h-chromeno 2,3-b pyridine-3-carboxylic acid,amlenanox,solfa,amlexanoxo,amlexanoxum,amlexanoxum latin,amlexanoxo spanish PubChem CID: 2161 ChEBI: CHEBI:31205 Nom de l’IUPAC: 2-amino-5-oxo-7-(propan-2-yl)-5H-chromeno[2,3-b]pyridine-3-carboxylique acide SOURIRES: CC(C)C1=CC=C2OC3=NC(N)=C(C=C3C(=O)C2=C1)C(O)=O
2
R&D Systems™ Amlexanox
CAS: 68302-57-8 Formule moléculaire: C16H14N2O4