accessibility menu, dialog, popup

UserName

OHOHS

CAS RN 68-11-1

IUPAC Nor: 2-sulfanylacetic acid
Synonymes: thioglycolic acid thioglykolsaeure acide thioglycolique kyselina thioglykolova thiovanic acid kyselina merkaptooctova ammonium thioglycolate (product) sodium thioglycolate (substance) thioglycolic acid and its salts ammonium thioglycolate (substance)
Poids moléculaire (g/mol): 92.11
Formule moléculaire: C2H4O2S
InChi Key: CWERGRDVMFNCDR-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OC(=O)CS
Point d’ébullition 
  • (3)
  • (4)
  • (2)
Poids moléculaire (g/mol) 
  • (4)
  • (5)
Pourcentage de pureté 
  • (3)
  • (2)
  • (4)
Forme physique 
  • (9)
Quantité 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats

Affiner les résultats

  • (7)
  • (2)
  • (7)
  • (3)
  • (4)
  • (2)
  • (4)
  • (5)
  • (3)
  • (2)
  • (4)
  • (9)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)