CAS RN 6742-69-4
IUPAC Nor:
tris(propan-2-ol) ytterbium
Synonymes:
tris(isopropyl alcohol) ytterbium
Poids moléculaire (g/mol):
353.34
Formule moléculaire:
C9H24O3Yb
InChi Key:
IVGMSSQGEVYWID-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
[Yb].CC(C)O.CC(C)O.CC(C)O
1
–
2
de
2
résultats
1
Isopropoxyde d’ytterbium(III)
CAS: 6742-69-4 Formule moléculaire: C9H24O3Yb Poids moléculaire (g/mol): 353.342 Numéro MDL: MFCD00145532 Clé InChI: IVGMSSQGEVYWID-UHFFFAOYSA-N Synonyme: propan-2-ol; ytterbium,tris isopropanolato ytterbium PubChem CID: 50912003 Nom de l’IUPAC: propan-2-ol; yterbium SOURIRES: CC(C)O.CC(C)O.CC(C)O.[Yb]
2
Isopropoxyde d’ytterbium(III) 98,0+%, TCI America™
CAS: 6742-69-4 Formule moléculaire: C9H24O3Yb Poids moléculaire (g/mol): 353.342 Numéro MDL: MFCD00145532 Clé InChI: IVGMSSQGEVYWID-UHFFFAOYSA-N Synonyme: propan-2-ol; ytterbium,tris isopropanolato ytterbium PubChem CID: 50912003 Nom de l’IUPAC: propan-2-ol; yterbium SOURIRES: CC(C)O.CC(C)O.CC(C)O.[Yb]