accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3O(E)

CAS RN 6728-26-3

IUPAC Nor: (2E)-hex-2-enal
Synonymes: (E)-2-hexenal 3-propyl acrolein 2-hexenal(trans)
Poids moléculaire (g/mol): 98.15
Formule moléculaire: C6H10O
InChi Key: MBDOYVRWFFCFHM-SNAWJCMRSA-N
SMILES: CCC\C=C\C=O
Point d’ébullition 
  • (3)
  • (2)
  • (2)
Poids moléculaire (g/mol) 
  • (2)
  • (5)
Pourcentage de pureté 
  • (3)
  • (2)
  • (2)
Quantité 
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
Forme physique 
  • (5)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats

Affiner les résultats

  • (4)
  • (3)
  • (4)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (5)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (5)