accessibility menu, dialog, popup

UserName

NH2(S)HOOHO

CAS RN 672-15-1

IUPAC Nor: (2S)-2-amino-4-hydroxybutanoic acid
Synonymes: L-homoserine L-of homoserine homoserine L- L-isomer of homoserine L isomer of homoserine homoserine L-isomer
Poids moléculaire (g/mol): 119.12
Formule moléculaire: C4H9NO3
InChi Key: UKAUYVFTDYCKQA-VKHMYHEASA-N
SMILES: N[C@@H](CCO)C(O)=O
Pourcentage de pureté 
  • (2)
  • (3)
Quantité 
  • (2)
  • (1)
  • (2)
Forme physique 
  • (2)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats

Affiner les résultats

  • (3)
  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (2)