accessibility menu, dialog, popup

UserName

OMeMe

CAS RN 67-64-1

IUPAC Name: propan-2-one
Synonyms: acetone|propanon|dimethylketal|azeton|acetone product|dimethyl formaldehyde|acetone preparation|pyroacetic ether|acetone (natural)|pyroacetic acid
Molecular Weight (g/mol): 58.08
Molecular Formula: C3H6O
InChi Key: CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC(C)=O
Quantity 
  • (31)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (14)
  • (17)
  • (2)
  • (9)
  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (44)
  • (4)
  • (6)
  • (12)
  • (1)
  • (2)
  • (11)
  • (1)
  • (1)
  • (6)
Grade 
  • (39)
  • (1)
  • (6)
  • (7)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (6)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (3)
  • (5)
  • (1)
  • (1)
  • (22)
  • (4)
  • (4)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (8)
  • (9)
  • (2)
  • (4)
  • (4)
  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (10)
Percent Purity 
  • (5)
  • (11)
  • (2)
  • (2)
  • (27)
  • (10)
  • (9)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (8)
  • (1)
  • (9)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (3)
  • (4)
  • (1)
  • (2)
Physical Form 
  • (1)
  • (3)
  • (2)

Filtered Search Results

Products from some of our suppliers do not display in filtered search results. Please clear all filters to see these products.

Narrow Results

Narrow Results

  • (24)
  • (8)
  • (2)
  • (23)
  • (1)
  • (7)
  • (7)
  • (7)
  • (22)
  • (8)
  • (32)
  • (23)
  • (8)
  • (4)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (19)
  • (3)
  • (1)
  • (33)
  • (16)
  • (3)
  • (31)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (14)
  • (17)
  • (2)
  • (9)
  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (44)
  • (4)
  • (6)
  • (12)
  • (1)
  • (2)
  • (11)
  • (1)
  • (1)
  • (6)
  • (39)
  • (1)
  • (6)
  • (7)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (6)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (3)
  • (5)
  • (1)
  • (1)
  • (22)
  • (4)
  • (4)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (8)
  • (9)
  • (2)
  • (4)
  • (4)
  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (10)
  • (5)
  • (11)
  • (2)
  • (2)
  • (27)
  • (10)
  • (9)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (8)
  • (1)
  • (9)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (3)
  • (4)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (4)
  • (1)
  • (1)
  • (1)