CAS RN 66604-31-7
IUPAC Nor:
(1-chlorododecyl)dimethylsilyl
Synonymes:
(1-chlorododecyl)dimethylsilyl
Poids moléculaire (g/mol):
261.93
Formule moléculaire:
C14H30ClSi
InChi Key:
ZAYDZNCWLCLZDU-UHFFFAOYNA-N
SMILES:
CCCCCCCCCCCC(Cl)[Si](C)C
1
–
1
de
1
résultats
1
Chloro(dodécyl)diméthylsilane 95,0+%, TCI America™
CAS: 66604-31-7 Formule moléculaire: C14H31ClSi Poids moléculaire (g/mol): 262.937 Numéro MDL: MFCD00043326 Clé InChI: DLLABNOCKQMTEJ-UHFFFAOYSA-N Synonyme: dodecyldimethylchlorosilane,chloro dodecyl dimethylsilane,1-chlorododecyl-dimethyl-silicon,chlorododecyldimethylsilane,acmc-209nvw,dimethyldodecylchlorosilane,dimethyldodecylsilyl chloride,n-dodecyldimethylchlorosilane,dimethyl-dodecyl-chlorosilane,chloro-dimethyl-dodecylsilane PubChem CID: 2758731 Nom de l’IUPAC: Chloro-dodécyl-diméthylsilane SOURIRES: CCCCCCCCCCCC[Si](C)(C)Cl