CAS RN 6640-25-1
IUPAC Nor:
(4-chlorophenyl)(cyclopropyl)methanone
Synonymes:
(4-chlorophenyl)(cyclopropyl)methanone
Poids moléculaire (g/mol):
180.63
Formule moléculaire:
C10H9ClO
InChi Key:
OPSFCTBBDIDFJM-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
ClC1=CC=C(C=C1)C(=O)C1CC1
1
–
1
de
1
résultats
1
4-Chlorophényl cyclopropyle cétone 96,0+%, TCI America™
CAS: 6640-25-1 Formule moléculaire: C10H9ClO Poids moléculaire (g/mol): 180.631 Numéro MDL: MFCD00001295 Clé InChI: OPSFCTBBDIDFJM-UHFFFAOYSA-N Synonyme: 4-chlorophenyl cyclopropyl ketone,4-chlorophenyl cyclopropyl methanone,4-chlorobenzoyl cyclopropane,4-chlorobenzoylcyclopropane,methanone, 4-chlorophenyl cyclopropyl,4-chlorophenylcyclopropylmethanone,pubchem16774,acmc-209nvc,cyclopropyl 4-chlorophenyl ketone PubChem CID: 81148 Nom de l’IUPAC: (4-chlorophényl)-cyclopropylméthanone SOURIRES: C1CC1C(=O)C2=CC=C(C=C2)Cl