CAS RN 6631-94-3
IUPAC Nor:
1-(10H-phenothiazin-2-yl)ethan-1-one
Synonymes:
1-(10H-phenothiazin-2-yl)ethanone
Poids moléculaire (g/mol):
241.31
Formule moléculaire:
C14H11NOS
InChi Key:
JWGBOHJGWOPYCL-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CC(=O)C1=CC=C2SC3=CC=CC=C3NC2=C1
1
–
1
de
1
résultats
1
2-Acétylphénothiazine 98,0+%, TCI America™
CAS: 6631-94-3 Formule moléculaire: C14H11NOS Poids moléculaire (g/mol): 241.308 Numéro MDL: MFCD00005017 Clé InChI: JWGBOHJGWOPYCL-UHFFFAOYSA-N Synonyme: 2-acetylphenothiazine,1-10h-phenothiazin-2-yl ethanone,ethanone, 1-10h-phenothiazin-2-yl,methyl phenothiazin-2-yl ketone,2-acetyl-10h-phenothiazine,1-10h-phenothiazin-2-yl ethan-1-one,3-acetylphenothiazine,2-acetyl phenothiazine,bidd:gt0700 PubChem CID: 81131 Nom de l’IUPAC: 1-(10H-phénothiazine-2-yl)éthanone SOURIRES: CC(=O)C1=CC2=C(C=C1)SC3=CC=CC=C3N2