CAS RN 6606-59-3
IUPAC Nor:
6-[(2-methylprop-2-enoyl)oxy]hexyl 2-methylprop-2-enoate
Synonymes:
6-[(2-methylprop-2-enoyl)oxy]hexyl 2-methylprop-2-enoate
Poids moléculaire (g/mol):
254.33
Formule moléculaire:
C14H22O4
InChi Key:
SAPGBCWOQLHKKZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CC(=C)C(=O)OCCCCCCOC(=O)C(C)=C
1
–
1
de
1
résultats
1
1,6-Hexanediol Diméthacrylate (stabilisé avec MEHQ) 98,0+%, TCI America™
CAS: 6606-59-3 Formule moléculaire: C14H22O4 Poids moléculaire (g/mol): 254.326 Numéro MDL: MFCD00015425 Clé InChI: SAPGBCWOQLHKKZ-UHFFFAOYSA-N Synonyme: 1,6-hexanediol dimethacrylate,unii-rao49190jv,1,6-hexanediyl bismethacrylate,ccris 7049,1,6-hexamethylene dimethacrylate,2-propenoic acid, 2-methyl-, 1,6-hexanediyl ester,hexane-1,6-diyl bis 2-methylacrylate,2-propenoic acid, 2-methyl-, 1,1'-1,6-hexanediyl ester,1,6-hexanediyl bis 2-methylacrylate,6-2-methylprop-2-enoyl oxy hexyl 2-methylprop-2-enoate PubChem CID: 81080 Nom de l’IUPAC: 6-(2-méthylprop-2-énoyloxy)hexyl 2-méthylprop-2-énoate SOURIRES: CC(=C)C(=O)OCCCCCCOC(=O)C(=C)C