CAS RN 65928-58-7
IUPAC Nor:
2-[(1R,3aS,3bS,11aS)-1-hydroxy-11a-methyl-7-oxo-1H,2H,3H,3aH,3bH,4H,5H,7H,8H,9H,10H,11H,11aH-cyclopenta[a]phenanthren-1-yl]acetonitrile
Synonymes:
dienogest dienogestum 地诺孕素 endometrion
Poids moléculaire (g/mol):
311.43
Formule moléculaire:
C20H25NO2
InChi Key:
AZFLJNIPTRTECV-FUMNGEBKSA-N
SMILES:
C[C@]12CCC3=C4CCC(=O)C=C4CC[C@H]3[C@@H]1CC[C@@]2(O)CC#N
1
–
1
de
1
résultats
1
Dienogest 98,0+%, TCI America™
CAS: 65928-58-7 Formule moléculaire: C20H25NO2 Poids moléculaire (g/mol): 311.425 Numéro MDL: MFCD00868356 Clé InChI: AZFLJNIPTRTECV-FUMNGEBKSA-N Synonyme: 17alpha-17-Hydroxy-3-oxo-19-norpregna-4,9-diene-21-nitrile, 17-Hydroxy-3-oxo-19-norpregna-4,9-diene-21-nitrile, 17-Cyanomethyl-17-hydroxy-estra-4,9-dien-3-one PubChem CID: 68861 ChEBI: CHEBI:70708 Nom de l’IUPAC: 2-[(8S,13S,14S,17R)-17-hydroxy-13-méthyl-3-oxo-1,2,6,7,8,11,12,14,15,16-décahydrocyclopente[a]phénanthrène-17-yl]acétonitrile SOURIRES: CC12CCC3=C4CCC(=O)C=C4CCC3C1CCC2(CC#N)O