CAS RN 6574-97-6
IUPAC Nor:
2,3-dichlorobenzonitrile
Synonymes:
2,3-dichlorobenzonitrile
Poids moléculaire (g/mol):
172.01
Formule moléculaire:
C7H3Cl2N
InChi Key:
OHDYZVVLNPXKDX-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
ClC1=CC=CC(C#N)=C1Cl
1
–
1
de
1
résultats
1
Il y a des promotions disponibles pour cet item.
2,3-Dichlorobenzonitrile, 98%
2,3-Dichlorobenzonitrile, 98%
CAS: 6574-97-6 Formule moléculaire: C7H3Cl2N Poids moléculaire (g/mol): 172.008 Numéro MDL: MFCD00016372 Clé InChI: OHDYZVVLNPXKDX-UHFFFAOYSA-N Synonyme: benzonitrile, dichloro,2,3-dichlorobenzenecarbonitrile,benzonitrile, 2,3-dichloro,dichlorobenzonitrile,pubchem12516,2,3-dichloro benzonitrile,2,3-dichlorophenyl cyanide,2,3-di-chloro-benzonitrile,acmc-1b38y,ksc357s4b PubChem CID: 736567 Nom de l’IUPAC: 2,3-dichlorobenzonitrile SOURIRES: C1=CC(=C(C(=C1)Cl)Cl)C#N