CAS RN 65646-68-6
IUPAC Nor:
(2E,4E,6E,8E)-N-(4-hydroxyphenyl)-3,7-dimethyl-9-(2,6,6-trimethylcyclohex-1-en-1-yl)nona-2,4,6,8-tetraenamide
Synonymes:
fenretinide 13-cis-fenretinide 4 hydroxyphenylretinamide fenretinidum 13 cis isomer fenretinide 4-hydroxyphenylretinamide 4HPR HPR fenretinida 4-hydroxy(phenyl)retinamide
Poids moléculaire (g/mol):
391.56
Formule moléculaire:
C26H33NO2
InChi Key:
AKJHMTWEGVYYSE-FXILSDISSA-N
SMILES:
C\C(\C=C\C1=C(C)CCCC1(C)C)=C/C=C/C(/C)=C/C(=O)NC1=CC=C(O)C=C1
1
–
1
de
1
résultats
1
all-trans-N-(4-Hydroxyphényl)rétinamide 98,0+%, TCI America™
CAS: 65646-68-6 Formule moléculaire: C26H33NO2 Poids moléculaire (g/mol): 391.555 Numéro MDL: MFCD00792674 Clé InChI: AKJHMTWEGVYYSE-FXILSDISSA-N Synonyme: fenretinide,n-4-hydroxyphenyl retinamide,4-hpr,4-hydroxyphenylretinamide,4-hydroxyphenyl retinamide,retinoic acid p-hydroxyanilide,all-trans-4'-hydroxyretinanilide,fenretinida,fenretinidum,fenretinidum latin PubChem CID: 5288209 ChEBI: CHEBI:42588 Nom de l’IUPAC: (2E,4E,6E,8E)-N-(4-hydroxyphényl)-3,7-diméthyl-9-(2,6,6-triméthylcyclohéxen-1-yl)nona-2,4,6,8-tétraénamide SOURIRES: CC1=C(C(CCC1)(C)C)C=CC(=CC=CC(=CC(=O)NC2=CC=C(C=C2)O)C)C