accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 64951-08-2

IUPAC Nor: imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
Synonymes: imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
Poids moléculaire (g/mol): 162.15
Formule moléculaire: C8H6N2O2
InChi Key: WQLJLPDGSLZYEP-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OC(=O)C1=CN2C=CC=CC2=N1
Poids moléculaire (g/mol) 
  • (2)
  • (2)
Quantité 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats