CAS RN 645-93-2
IUPAC Nor:
6-amino-1,2,3,4-tetrahydro-1,3,5-triazine-2,4-dione
Synonymes:
ammelide
Poids moléculaire (g/mol):
128.09
Formule moléculaire:
C3H4N4O2
InChi Key:
YSKUZVBSHIWEFK-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
NC1=NC(=O)NC(=O)N1
1
–
1
de
1
résultats
1
Ammelide 98,0+%, TCI America™
CAS: 645-93-2 Formule moléculaire: C3H4N4O2 Poids moléculaire (g/mol): 128.091 Numéro MDL: MFCD00049046 Clé InChI: YSKUZVBSHIWEFK-UHFFFAOYSA-N Synonyme: 6-Amino-1,3,5-triazine-2,4-diol, Cyanuramide, Cyanuric Acid Monoamide, Dihydro-6-imino-1,3,5-triazine-2,4(1H,3H)-dione, Melanuric Acid PubChem CID: 12584 ChEBI: CHEBI:28134 Nom de l’IUPAC: 6-amino-1H-1,3,5-triazine-2,4-dione SOURIRES: C1(=NC(=O)NC(=O)N1)N