accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 64201-64-5

IUPAC Nor: quinolin-1-ium-1-olate
Synonymes: quinoline-1-oxide
Poids moléculaire (g/mol): 145.16
Formule moléculaire: C9H7NO
InChi Key: GIIWGCBLYNDKBO-UHFFFAOYSA-N
SMILES: [O-][N+]1=CC=CC2=CC=CC=C12

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats