accessibility menu, dialog, popup

UserName

NaNaNaHOSOOOSOOOSOOO

CAS RN 6358-69-6

IUPAC Nor: trisodium 8-hydroxypyrene-1,3,6-trisulfonate
Synonymes: pyranine solvent green 7 japan green 204
Poids moléculaire (g/mol): 524.37
Formule moléculaire: C16H7Na3O10S3
InChi Key: KXXXUIKPSVVSAW-UHFFFAOYSA-K
SMILES: [Na+].[Na+].[Na+].OC1=CC(=C2C=CC3=C(C=C(C4=CC=C1C2=C34)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
Quantité 
  • (1)
  • (2)
  • (2)
Niveau 
  • (3)
Forme physique 
  • (3)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats

Affiner les résultats

  • (5)
  • (5)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (3)
  • (3)