accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COHCH3H3CN(R)OH(S)NHOO(R)O(R)O(S)SOONH2

CAS RN 635728-49-3

IUPAC Nor: (3R,3aS,6aR)-hexahydrofuro[2,3-b]furan-3-yl N-[(2S,3R)-3-hydroxy-4-[N-(2-methylpropyl)4-aminobenzenesulfonamido]-1-phenylbutan-2-yl]carbamate; ethanol
Synonymes: darunavir; ethyl alcohol
Poids moléculaire (g/mol): 593.74
Formule moléculaire: C29H43N3O8S
InChi Key: QWSHKNICRJHQCY-VBTXLZOXSA-N
SMILES: CCO.CC(C)CN(C[C@@H](O)[C@H](CC1=CC=CC=C1)NC(=O)O[C@H]1CO[C@H]2OCC[C@@H]12)S(=O)(=O)C1=CC=C(N)C=C1

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats