CAS RN 631-40-3
IUPAC Nor:
tetrapropylazanium iodide
Synonymes:
tetrapropyl ammonium iodide
Poids moléculaire (g/mol):
313.27
Formule moléculaire:
C12H28IN
InChi Key:
GKXDJYKZFZVASJ-UHFFFAOYSA-M
SMILES:
[I-].CCC[N+](CCC)(CCC)CCC
1
–
1
de
1
résultats
1
Iodure de tétrapropylammonium 98,0+%, TCI America™
CAS: 631-40-3 Formule moléculaire: C12H28IN Poids moléculaire (g/mol): 313.267 Numéro MDL: MFCD00011842 Clé InChI: GKXDJYKZFZVASJ-UHFFFAOYSA-M Synonyme: tetrapropylammonium iodide,tetra-n-propylammonium iodide,ammonium, tetrapropyl-, iodide,tetrapropyl ammonium iodide,tetrapropylazanium iodide,n,n,n-tripropyl-1-propanaminium iodide,1-propanaminium, n,n,n-tripropyl-, iodide,1-propanaminium, n,n,n-tripropyl-, iodide 1:1,tetrapropylammoniumiodide,pr4ni PubChem CID: 12429 Nom de l’IUPAC: tétrapropylazanium; Iodure SOURIRES: CCC[N+](CCC)(CCC)CCC.[I-]