CAS RN 630125-49-4
IUPAC Nor:
1-bromo-3-nitro-5-(trifluoromethyl)benzene
Synonymes:
1-bromo-3-nitro-5-(trifluoromethyl)benzene
Poids moléculaire (g/mol):
270.01
Formule moléculaire:
C7H3BrF3NO2
InChi Key:
YHTVYRKVFAFVLP-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
[O-][N+](=O)C1=CC(Br)=CC(=C1)C(F)(F)F
1
–
1
de
1
résultats
1
3-Bromo-5-nitrobenzotrifluorure 98,0+%, TCI America™
CAS: 630125-49-4 Formule moléculaire: C7H3BrF3NO2 Poids moléculaire (g/mol): 270.01 Numéro MDL: MFCD03788719 Clé InChI: YHTVYRKVFAFVLP-UHFFFAOYSA-N Synonyme: 3-bromo-5-nitrobenzotrifluoride,1-bromo-3-nitro-5-trifluoromethyl benzene,3-bromo-5-trifluoromethylnitrobenzene,3-nitro-5-bromobenzotrifluoride,benzene, 1-bromo-3-nitro-5-trifluoromethyl,5-bromo-3-trifluoromethyl nitrobenzene,1-bromo-3-nitro-5-trifluoromethyl-benzene,3-bromo-5-nitrotrifluorotoluene,3-bromo-1-nitro-5-trifluoromethyl benzene,zlchem 416 PubChem CID: 7015411 Nom de l’IUPAC: 1-bromo-3-nitro-5-(trifluorométhyl)benzène SOURIRES: [O-][N+](=O)C1=CC(Br)=CC(=C1)C(F)(F)F