CAS RN 6258-30-6
IUPAC Nor:
2-(4-chlorophenyl)-2-methylpropanoate
Synonymes:
2-(4-chlorophenyl)-2-methylpropanoate
Poids moléculaire (g/mol):
197.64
Formule moléculaire:
C10H10ClO2
InChi Key:
SSFDAZXGUKDEAH-UHFFFAOYSA-M
SMILES:
CC(C)(C([O-])=O)C1=CC=C(Cl)C=C1
1
–
1
de
1
résultats
1
4-Chloro-alpha,alpha-dimethylphenylacetic acid, 98%
CAS: 6258-30-6 Formule moléculaire: C10H11ClO2 Poids moléculaire (g/mol): 198.646 Numéro MDL: MFCD00044814 Clé InChI: SSFDAZXGUKDEAH-UHFFFAOYSA-N Synonyme: 2-4-chlorophenyl-2-methylpropanoic acid,2-4-chlorophenyl-2-methylpropionic acid,4-chloro-alpha,alpha-dimethylphenylacetic acid,2-p-chlorophenyl-2-methylpropionic acid,4-chloro-.alpha.,.alpha.-dimethylphenylacetic acid,acmc-1bhp2,p-chlorophenylisobutyric acid,2-methyl-2-4-chlorophenyl propanoic acid,4-chloro-a,a-dimethylphenylacetic acid,2-4-chloro phenyl-2-methylpropanoic acid CID PubChem: 80406 Nom IUPAC: 2-(4-chlorophenyl)-2-methylpropanoic acid SMILES: CC(C)(C1=CC=C(C=C1)Cl)C(=O)O