accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 624-38-4

IUPAC Nor: 1,4-diiodobenzene
Synonymes: 1,4-diiodobenzene
Poids moléculaire (g/mol): 329.91
Formule moléculaire: C6H4I2
InChi Key: LFMWZTSOMGDDJU-UHFFFAOYSA-N
SMILES: IC1=CC=C(I)C=C1
Poids moléculaire (g/mol) 
  • (2)
  • (4)
Pourcentage de pureté 
  • (2)
  • (4)
Quantité 
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Forme physique 
  • (4)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats

Affiner les résultats

  • (4)
  • (2)
  • (4)
  • (2)
  • (4)
  • (2)
  • (4)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (4)