accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 621-79-4

IUPAC Nor: (2E)-3-phenylprop-2-enamide
Synonymes: cinnamamide
Poids moléculaire (g/mol): 147.18
Formule moléculaire: C9H9NO
InChi Key: APEJMQOBVMLION-VOTSOKGWSA-N
SMILES: NC(=O)\C=C\C1=CC=CC=C1

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats