accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 61718-82-9

H3CONONH2FFFOHOOHO(E)(Z)

CAS RN 61718-82-9

IUPAC Nor: (2Z)-but-2-enedioic acid; (E)-(2-aminoethoxy)({5-methoxy-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]pentylidene})amine
Synonymes: fluvoxamine; maleic acid
Poids moléculaire (g/mol): 434.41
Formule moléculaire: C19H25F3N2O6
InChi Key: LFMYNZPAVPMEGP-PIDGMYBPSA-N
SMILES: OC(=O)\C=C/C(O)=O.COCCCC\C(=N/OCCN)C1=CC=C(C=C1)C(F)(F)F
Quantité 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Qualité 
  • (1)
  • (1)
Pourcentage de pureté 
  • (2)
Forme physique 
  • (2)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats