CAS RN 614-21-1
IUPAC Nor:
2-nitro-1-phenylethan-1-one
Synonymes:
2-nitroacetophenone
Poids moléculaire (g/mol):
165.15
Formule moléculaire:
C8H7NO3
InChi Key:
JTWHVBNYYWFXSI-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
[O-][N+](=O)CC(=O)C1=CC=CC=C1
1
–
1
de
1
résultats
1
Il y a des promotions disponibles pour cet item.
Benzoylnitrométhane, 98%
Benzoylnitrométhane, 98%
CAS: 614-21-1 Formule moléculaire: C8H7NO3 Poids moléculaire (g/mol): 165.15 Numéro MDL: MFCD00010218 Clé InChI: JTWHVBNYYWFXSI-UHFFFAOYSA-N Synonyme: benzoylnitromethane,ethanone, 2-nitro-1-phenyl,alpha-nitroacetophenone,2-nitro-1-phenylethanon,nitroacetophenone,alpha-nitro acetophenone,acmc-1bdpo,acetophenone, 2-nitro,nitromethyl phenyl ketone,.alpha.-nitroacetophenone PubChem CID: 94833 Nom de l’IUPAC: 2-nitro-1-phényléthanone SOURIRES: C1=CC=C(C=C1)C(=O)C[N+](=O)[O-]