accessibility menu, dialog, popup

UserName

LiLiLiH2OH2OH2OH2OOHOOOOOO

CAS RN 6080-58-6

IUPAC Nor: trilithium(1+) 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate tetrahydrate
Synonymes: trilithium(1+) citrate tetrahydrate
Poids moléculaire (g/mol): 281.98
Formule moléculaire: C6H13Li3O11
InChi Key: HXGWMCJZLNWEBC-UHFFFAOYSA-K
SMILES: [Li+].[Li+].[Li+].O.O.O.O.OC(CC([O-])=O)(CC([O-])=O)C([O-])=O
Niveau 
  • (1)
  • (1)
Forme physique 
  • (1)
  • (1)
Quantité 
  • (2)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats