CAS RN 60481-36-9
IUPAC Nor:
(3,5-dimethylphenyl)hydrazine hydrochloride
Synonymes:
(3,5-dimethylphenyl)hydrazine hydrochloride
Poids moléculaire (g/mol):
172.66
Formule moléculaire:
C8H13ClN2
InChi Key:
RSBQANBNDXZFIY-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
Cl.CC1=CC(NN)=CC(C)=C1
1
–
1
de
1
résultats
1
Il y a des promotions disponibles pour cet item.
3,5-Diméthylphénylhydrazine chlorhydrate, 97%
3,5-Diméthylphénylhydrazine chlorhydrate, 97%
CAS: 60481-36-9 Formule moléculaire: C8H13ClN2 Poids moléculaire (g/mol): 172.656 Numéro MDL: MFCD00052269 Clé InChI: RSBQANBNDXZFIY-UHFFFAOYSA-N Synonyme: 3,5-dimethylphenylhydrazine hydrochloride,3,5-dimethylphenyl hydrazine hydrochloride,3,5-dimethylphenylhydrazinehydrochloride,3,5-dimethyl phenylhydrazine hydrochloride,3,5-dimethylphenylhydrazine,hydrazine, 3,5-dimethylphenyl-, monohydrochloride,pubchem6407,ksc491e7r,1-3,5-dimethylphenyl hydrazine hydrochloride,3,5-dimethylphenyl hydrazine-hydrogen chloride 1/1 PubChem CID: 12651341 Nom de l’IUPAC: (3,5-diméthylphényl)hydrazine; Chlorhydrate SOURIRES: CC1=CC(=CC(=C1)NN)C.Cl